Merck
738336
Sigma-Aldrich
3-(Bromoacetyl)thiophene
97%
别名:
2-Bromo-1-(3-thienyl)ethanone, 2-Bromo-1-(thiophen-3-yl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrOS
CAS号:
分子量:
205.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
58-63 °C
官能基
bromo
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI 密鑰
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)