About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11F4NO3S
CAS号:
分子量:
289.25
Beilstein:
4777118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp
162-165 °C (lit.)
164-170 °C
官能基
fluoro
triflate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为以下反应的反应物:
- Pd(II)催化的对位选择性C-H芳基化
- 氟化反应
- 氧化诱导芳基-CF3键生成过程中的氧化剂
- Pd(II)催化C-H烯化反应
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3