Merck
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
别名:
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO · HCl
CAS号:
分子量:
149.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
176-181 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)