化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.433
密度
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.9 °F
閃點(°C)
53.3 °C