Merck
735485
Sigma-Aldrich
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
别名:
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
179.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
17-42 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)