Merck
715581
Sigma-Aldrich
吡咯烷-3-羧酸 盐酸盐
95%
别名:
β-脯氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10ClNO2
分子量:
151.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
33-38 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
InChI 密鑰
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)