Merck
733172
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-18-13C-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC41H82NO8P
分子量:
761.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i1+1
InChI 密鑰
WTJKGGKOPKCXLL-ANOOEZLYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)