Merck
733148
Sigma-Aldrich
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)15COOCH3
分子量:
317.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
質量偏移
M+33
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI 密鑰
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
733148-100MG4061841668510
733148-250MG4061841668527