Merck
728896
Sigma-Aldrich
2-氯-三丁基噻唑-5-锡
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28ClNSSn
分子量:
408.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.528
密度
1.236 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)s1
InChI
1S/3C4H9.C3HClNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI 密鑰
ZXCCAZVZCUGOQU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)