Merck
719366
Sigma-Aldrich
N-甲基-2-(三丁基锡基)吲哚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H35NSn
分子量:
420.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
密度
1.140 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>300.2 °F - closed cup
閃點(°C)
> 149 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
719366-1G4061837889219