Merck
727547
Sigma-Aldrich
N-甲基-1-金刚烷胺
≥97.0%
别名:
1-(甲氨基)金刚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19N
CAS号:
分子量:
165.28
Beilstein:
2348926
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
≥97.0%
形狀
lumps
官能基
amine
SMILES 字串
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI 密鑰
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
727547-1G4061826653180