Merck
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
别名:
1-Bromoferrocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrFe
CAS号:
分子量:
264.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
26-32 °C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
InChI 密鑰
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
725242-500MG4061833551639
725242-2G4061833551622
725242-5G4061833510490