About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
CAS号:
分子量:
270.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 20 °C
質量偏移
M+16
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI 密鑰
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup