About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10BrNS
CAS号:
分子量:
220.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.539
密度
1.383 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C