Merck
719838
Sigma-Aldrich
1-溴-2,6-二异丙基苯
95%
别名:
2,6-二异丙基溴苯, 2,6-二异丙基苯基溴, 2-溴-1,3-二异丙基苯, 2-溴-1,3-双(1-甲基乙基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17Br
CAS号:
分子量:
241.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.532
密度
1.171 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
InChI 密鑰
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)