Merck
719676
Sigma-Aldrich
2-丁氧基乙醇-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
乙二醇丁醚-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
分子量:
124.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
169-172.5 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)