Merck
714437
Sigma-Aldrich
3′-氨基-4′-溴苯乙酮
97%
别名:
1-(3-氨基-4-溴苯基)乙酮, 5-乙酰基-2-溴苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNO
CAS号:
分子量:
214.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
114-118 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI 密鑰
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)