Merck
708216
Sigma-Aldrich
环己烷-1,1-二羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O4
CAS号:
分子量:
172.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
175-179 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)