化驗
≥95.0%
形狀
solid
mp
146-151 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
InChI 密鑰
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
應用
可能含有不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3