Merck
705942
Sigma-Aldrich
1α,25-二羟基维生素 D3 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 96% (CP)
别名:
1α,25-二羟胆钙化醇 (6,19,19-d3), 钙三醇 (6,19,19-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D3H41O3
分子量:
419.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
97 atom % D
品質等級
化驗
96% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChI 密鑰
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
一般說明
1α,25-二羟基维生素 D3 [1,25(OH)2D3 或骨化三醇] 是维生素 D3的代谢产物。现已确知它监测人类中钙和磷酸盐的代谢。它还调节胰岛素分泌并诱导细胞分化。1α,25-二羟基维生素 D3 (6,19,19-d3) 是氘化的维生素D3,其中的C-6和C-19质子被氘取代。
應用
1α,25-二羟基维生素 D3 (6,19,19-d3) 可用作分析内标物,用于定量分析膳食补充剂、强化食品或复杂生物基质中的维生素D3浓度。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63, 147-150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)