Merck
704776
Sigma-Aldrich
1-(噻吩-2-基甲基)-1H-吡唑-4-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)-1-(2-噻吩基甲基)-1H-吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19BN2O2S
分子量:
290.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
56-58 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
InChI 密鑰
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)