Merck
697311
Sigma-Aldrich
环丙基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
别名:
环丙基硼酸甲基亚氨基二乙酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12BNO4
分子量:
197.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
183-193 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)