Merck
696633
Sigma-Aldrich
1,4-哌嗪二乙磺酸-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
哌嗪-N,N′-双(2-乙磺酸)-d18
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D18N2O6S2
分子量:
320.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
>300 °C
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
InChI 密鑰
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)