Merck
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
别名:
乙酰醋酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH213COOC2H5
分子量:
131.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
产品名称
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.037 g/mL at 20 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI 密鑰
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
164.3 °F - closed cup
閃點(°C)
73.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)