Merck
489263
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸乙酯-1,2,3,4- 13 C 4
99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
134.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.060 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1