Merck
69493
Sigma-Aldrich
甲基三苯甲基醚
≥97.0% (HPLC)
别名:
三苯甲基甲基醚, 甲基三苯甲基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3COCH3
CAS号:
分子量:
274.36
Beilstein:
1914067
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
crystals
mp
81-83 °C
官能基
ether
phenyl
SMILES 字串
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
InChI 密鑰
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)