Merck
693405
Sigma-Aldrich
2-正己基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16S
CAS号:
分子量:
168.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.496
密度
0.932 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI 密鑰
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)