Merck
682705
Sigma-Aldrich
氯代三叔丁基磷化金(I)
别名:
(三叔丁基膦)氯化金(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C4H9)3PAuCl
CAS号:
分子量:
434.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES 字串
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
應用
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Toste, F.D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 172, 18002-18002 (2005)