Merck
68070
Sigma-Aldrich
2-甲基壬烷
≥98.5% (GC)
别名:
2-Methylnonane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
142.28
Beilstein:
1696990
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (GC)
折射率
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)