Merck
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-三甲基己烷
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1718781
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.403
bp
125-127 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI 密鑰
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)