Merck
679445
Sigma-Aldrich
3-(溴甲基)苯硼酸
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
CAS号:
分子量:
214.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
224-228 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI 密鑰
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)