Merck
677914
Sigma-Aldrich
2,4-二溴噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3HBr2NS
CAS号:
分子量:
242.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
80-84 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1csc(Br)n1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI 密鑰
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
應用
结构单元,用于通过衍生 4-乙烯基噻唑与 dienote 侧链之间发生具有高度 (E)-选择性的交叉复分解反应来合成 Melithiazole C。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Julian Gebauer et al.
Organic letters, 9(17), 3425-3427 (2007-07-20)
A short and convergent synthesis of the myxobacterial antibiotic melithiazole C is described featuring a highly E-selective cross-metathesis as the key step.