化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves