Merck
674931
Sigma-Aldrich
二氧化硅负载氰基硼氢化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)