Merck
673404
Sigma-Aldrich
1,3-二环己基氯化苯并咪唑鎓
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H27ClN2
分子量:
318.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
216-220 °C
SMILES 字串
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
  • Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Emerging class of privileged ligands
Emerging class of privileged ligands