Merck
666742
Sigma-Aldrich
3-甲酰-4-异丙氧基苯基硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
分子量:
208.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
品質等級
化驗
≥95%
mp
98-102 °C
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI 密鑰
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
其他說明
可能含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)