Merck
665584
Sigma-Aldrich
3,3-二氟三甲叉亚胺 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5F2N · HCl
分子量:
129.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
138-143 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].FC1(F)CNC1
InChI
1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
InChI 密鑰
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)