Merck
664901
Sigma-Aldrich
二甲基硫-1,1,1-d3
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
(甲基硫)-1,1,1-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCD3
CAS号:
分子量:
65.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
8.02 psi ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
分子量
65.16
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChI 密鑰
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-34.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-37 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)