Merck
661902
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(叔丁基)-3-甲基-4-咪唑烷酮三氟乙酸
96%
别名:
(S)-(+)-2-(叔丁基)-3-甲基-4-氧代咪唑啉鎓三氟乙酸盐, (S)-2-(叔丁基)-3-甲基-4-咪唑烷酮三氟乙酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17N2O3F3
分子量:
270.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
99-103 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
HKHKOEMMPVPVOS-FJXQXJEOSA-N
一般說明
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid is a Macmillan imidazolidinone organocatalyst, which is generally employed in asymmetric transformation reactions.
應用
1,3-偶极加成反应和 Friedel-Crafts 烷基化反应的高选择性有机催化剂。
法律資訊
适用美国专利 6,369,243 和相关专利。仅供研究使用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
商品
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.