Merck
659665
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)-block-聚乳酸甲醚
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
别名:
PEG-b-PLA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
特點和優勢
可生物降解的水溶性聚合物。常用于药物包埋和给药。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.