Merck
647136
Sigma-Aldrich
4-(5-嘧啶基)苯甲醛
97%
别名:
4-(嘧啶-5-基)苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8N2O
分子量:
184.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-149 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
InChI 密鑰
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)