Merck
646210
Sigma-Aldrich
2′-脱氧鸟苷-13C10,15N5 5′-三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
dGTP-13C10,15N5 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H1415N5Na2O13P3
分子量:
566.04
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)