Merck
900383
Sigma-Aldrich
2′-脱氧胞苷-13C9,15N3 5′-单磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
dCMP-13C9,15N3 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H1215N3Na2O7P
分子量:
363.08
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)