Merck
643521
Sigma-Aldrich
2,6-二氯-4-甲基尼克腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4Cl2N2
CAS号:
分子量:
187.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
108-112 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)nc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)11-7(9)5(4)3-10/h2H,1H3
InChI 密鑰
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)