Merck
639273
Sigma-Aldrich
甲醇-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
别名:
甲醇-13C, d2(木精), 甲醇-13C,d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CHD2OH
分子量:
35.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % 13C
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
52.0 °F - closed cup
閃點(°C)
11.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)