Merck
603481
Sigma-Aldrich
乙醇-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
别名:
酒精-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH2OH
CAS号:
分子量:
47.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
95% in H2O
折射率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)