Merck
63846
Sigma-Aldrich
2-巯基吡啶-N-氧化物 钠盐 溶液
~40% in H2O, very deep brown
别名:
1-羟基-2-吡啶硫酮 钠盐, 2-硫代-1-氧化吡啶 钠盐, 吡啶硫酮 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4NNaOS
CAS号:
分子量:
149.15
Beilstein:
4026050
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
~40% in H2O
顏色
very deep brown
SMILES 字串
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2