化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
環保替代產品評分
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-151 °C (lit.)
官能基
phosphine
環保替代類別
SMILES 字串
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
InChI 密鑰
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
了解有关 Buchwald 膦配体的更多信息
應用
它可用于以下反应:
- 钯催化的 Tsuji-Trost 取代和苄基氟化物的交叉偶联。
- 钯催化的亚磺酰胺和芳基卤化物的 C-N 交叉偶联。
- 钯催化的溴 - 溴查耳酮的快速甲氧基化和氘代甲氧基化。
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.