Merck
636886
Sigma-Aldrich
2,4-二氟-α-(1H-1,2,4-三唑基)乙酰苯
95%
别名:
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7F2N3O
CAS号:
分子量:
223.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
103-107 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
InChI 密鑰
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)