Merck
288322
Sigma-Aldrich
3,3-二甲氧基丙酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
148.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ester
ether
SMILES 字串
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,3-二甲氧基丙酸甲酯可用于3-吲哚基-α,β-不饱和羰基化合物的合成
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)
Global Trade Item Number
货号GTIN
288322-25G4061836683917
288322-5G4061826273500
288322-5KG